missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methoxyquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxyquinoline |
| CAS | 4964-76-5 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-12-9-5-4-8-3-2-6-11-10(8)7-9/h2-7H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2cccnc2c1 |
| IUPAC navn | 7-methoxyquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.0684 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?