Få mere at vide
7-Methoxycoumarin, TRC
Artikelnummer. 30468443
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30468443 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30468443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2653452.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Herniarin
CAS 531-59-9
Molekylær formel C10 H8 O3
Mængde 2.5 g
Synonym Coumarin','7-methoxy- (8CI), Herniarin (6CI), 7-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, Umbelliferone','methyl ether (6CI), 7-Methoxy-2H-chromen-2-one, 7-Methoxychromen-2-one, 7-Methoxycoumarin, Ayapanin, Gerniarin, Methylumbelliferone, NSC 404559
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
SMIL COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC navn 7-methoxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Formel vægt 176.0473