Få mere at vide
7-Methoxycoumarin, 98+%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
7-Methoxycoumarin er en forbindelse biosyntetiseret i lavendel, der udviser antimikrobiel aktivitet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxycoumarin |
| Smeltepunkt | 117 °C til 120 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 141728 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 176.17 |
| Procent renhed | ≥98% |