Få mere at vide
7-Methoxycoumarin, 98+%
Artikelnummer. 11412797
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412797 5 g 5g
11422797 25 g 25g
11432797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11412797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15441.06
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 531-59-9 | C10H8O3 | 176,171 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
7-Methoxycoumarin er en forbindelse biosyntetiseret i lavendel, der udviser antimikrobiel aktivitet.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 531-59-9
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.171
MDL nummer MFCD00006876
InChI nøgle LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
PubChem CID 10748
ChEBI CHEBI:5679
IUPAC navn 7-methoxychromen-2-on
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxycoumarin
Smeltepunkt 117°C to 120°C
Mængde 5 g
Beilstein 141728
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 176.17
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.