Få mere at vide
7-Methoxycoumarin, 98+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10481051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
50g; Glass bottle
Artikelnummer.
10481051 50g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10481051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205120500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxycoumarin
CAS 531-59-9
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 117°C to 121°C
Farve Beige to Pink-Salmon
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H8O3
MDL nummer MFCD00006876
Mængde 50 g
Beilstein 18, 27
Synonym 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
InChI nøgle LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
IUPAC navn 7-methoxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 176.171
PubChem CID 10748
ChEBI CHEBI:5679
Formel vægt 176.17
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Powder