Få mere at vide
7-Methoxycoumarin-4-eddikesyre
Artikelnummer. 15494849
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494849 250 mg 250mg
15484849 100 mg 100mg
15474849 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62475.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Forløber til coumarin-type fluorescerende reagenser | CAS: 62935-72-2 | C12H10O5 | 234,21 g/mol
7-Methoxycoumarin-4-eddikesyre er en forløber for fluorescerende reagenser af coumarin-typen. Det har været brugt som fluorescerende probe til fremstilling af to nye LysB29 selektivt mærkede fluorescerende derivater af human insulin, i fremstillingen af cellepenetrerende peptidtransportan 10 (tp10) og som fluorescerende mærke for peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Methoxycoumarin-4-eddikesyre er en forløber for fluorescerende reagenser af coumarin-typen. Det har været brugt som fluorescerende probe til fremstilling af to nye LysB29 selektivt mærkede fluorescerende derivater af human insulin, i fremstillingen af cellepenetrerende peptidtransportan 10 (tp10) og som fluorescerende mærke for peptider.
Opløselighed Opløselig i acetone og dimethylsulfoxid
.
Noter
Tørres ved -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62935-72-2
Molekylær formel C12H10O5
Molekylvægt (g/mol) 234.21
MDL nummer MFCD00009774
InChI nøgle ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-methoxy-2-oxo, 2-7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl-acetic acid, 7-methoxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, mca-oh
PubChem CID 342221
ChEBI CHEBI:51666
IUPAC navn 2-(7-methoxy-2-oxochromen-4-yl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Smeltepunkt 193 °C
Farve Grøn
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 234.21
Fysisk form Krystallinsk fast stof