missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methoxycoumarin-4-acetic Acid N-Succinimidyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxycoumarin-4-acetic Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 359436-89-8 |
| Molekylær formel | C16 H13 N O7 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO7/c1-22-10-2-3-11-9(6-15(20)23-12(11)8-10)7-16(21)24-17-13(18)4-5-14(17)19/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CC(=O)ON3C(=O)CCC3=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-(7-methoxy-2-oxochromen-4-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.28 |
| Formel vægt | 331.0692 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?