Få mere at vide
7-Methoxy-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one, TRC
Artikelnummer. 30138499
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138499 250 mg
30136558 100 mg
30006433 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM264670250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199327-61-2
Molekylær formel C16 H21 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 319.36
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4(1H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]- (9CI), 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4(3H)-quinazolinone, 7-Methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)-3H-quinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Gefitinib Imp. A (EP)
IUPAC navn 7-methoxy-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)-3H-quinazolin-4-one
SMIL COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCCN3CCOCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O4/c1-21-14-10-13-12(16(20)18-11-17-13)9-15(14)23-6-2-3-19-4-7-22-8-5-19/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,17,18,20)
Formel vægt 319.1532