Få mere at vide
7-Methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Mikromol™
Artikelnummer. 17949424
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17949424 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17949424 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
7-Methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
CAS 199327-61-2
Analyt- eller komponentnavne 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H21 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4(1H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]- (9CI), 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4(3H)-quinazolinone, 7-Methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)-3H-quinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Gefitinib Imp. A (EP), Gefitinib Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O4/c1-21-14-10-13-12(16(20)18-11-17-13)9-15(14)23-6-2-3-19-4-7-22-8-5-19/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,17,18,20)
SMIL COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCCN3CCOCC3
IUPAC navn 7-methoxy-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)-3H-quinazolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 319.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 319,1532 g/mol