Få mere at vide
7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrN3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11-12/h2-4H,1H3,(H2,10,11) |
| Formel vægt | 224.99 |