Få mere at vide
7-Methoxy-4-methylcoumarin, TRC
Artikelnummer. 30469635
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30469635 1 g
1 options
Artikelnummer. 30469635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2637501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-7-Methoxycoumarin
CAS 2555-28-4
Molekylær formel C11 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','7-methoxy-4-methyl-, Coumarin','7-methoxy-4-methyl- (7CI,8CI), Herniarin','4-methyl- (6CI), 7-Methoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-methoxycoumarin, 4-Methylherniarin, 4-Methylumbelliferone methyl ether, 7-Methoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methyl-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methylcoumarin, 7-Methyloxy-4-methylcoumarin, NSC 688805
InChI formel InChI=1S/C11H10O3/c1-7-5-11(12)14-10-6-8(13-2)3-4-9(7)10/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
IUPAC navn 7-methoxy-4-methylchromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 190.2
Formel vægt 190.063