missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidine |
| CAS | 88890-64-6 |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c1-11-5-3-4(6-2-7-5)9-10-8-3/h2H,1H3,(H,6,7,8,9,10) |
| SMIL | COc1ncnc2[nH]nnc12 |
| IUPAC navn | 7-methoxy-3H-triazolo[4,5-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.126 |
| Formel vægt | 151.049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?