Få mere at vide
7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidine |
| CAS | 88890-64-6 |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c1-11-5-3-4(6-2-7-5)9-10-8-3/h2H,1H3,(H,6,7,8,9,10) |
| SMIL | COc1ncnc2[nH]nnc12 |
| IUPAC navn | 7-methoxy-3H-triazolo[4,5-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.126 |
| Formel vægt | 151.049 |