Få mere at vide
7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513883
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10513883 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10513883 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00603EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
CAS 2525-16-8
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H13NO
MDL nummer MFCD00006938
Mængde 10 g
Synonym o-methylcaprolactim, caprolactim methyl ether, 2h-azepine, 3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy, 2-methoxy-1-azacycloheptene, o-methylhexanolactim, caprolactim-o-methyl ether, o-methylcaprolactam, 2-methoxy-4,5,6,7-tetrahydro-3h-azepine, 1-aza-2-methoxy-1-cycloheptene, .epsilon.-caprolactim ether
InChI nøgle DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=NCCCCC1
IUPAC navn 7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin
Molekylvægt (g/mol) 127.187
PubChem CID 75657
Formel vægt 127.19
Procent renhed 97%