Få mere at vide
7-Methoxy-2-tetralon, 98%
Artikelnummer. 11410577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410577 5 g 5g
11400577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22432.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
CAS: 4133-34-0 | C11H12O2 | 176,215 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4133-34-0
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.215
MDL nummer MFCD00001730
InChI nøgle XEAPZXNZOJGVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-2-tetralone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-2 1h-naphthalenone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2-one, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 7-methoxyl-2-tetralone, 7-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 3,4-dihydro-7-methoxynaphthalen-2 1h-one
PubChem CID 77785
IUPAC navn 7-methoxy-3,4-dihydro-lH-naphthalen-2-on
SMIL COC1=CC2=C(CCC(=O)C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-2-tetralone
Tæthed 1.13
Kogepunkt 124 °C til 126 °C (1,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5595
Mængde 5 g
Formel vægt 176.22
Procent renhed 98%