Få mere at vide
7-methoxy-2-tetralon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10617251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617251 5 g Glasflaske 5g
10792315 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294970050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4133-34-0
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.22
MDL nummer MFCD00001730
InChI nøgle XEAPZXNZOJGVCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-2-tetralone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-2 1h-naphthalenone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2-one, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 7-methoxyl-2-tetralone, 7-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 3,4-dihydro-7-methoxynaphthalen-2 1h-one
PubChem CID 77785
IUPAC navn 7-methoxy-3,4-dihydro-lH-naphthalen-2-on
SMIL COC1=CC2=C(CCC(=O)C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-2-tetralone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul til Orange
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 124 °C til 126 °C (1,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5590 til 1,563
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.13
Formel vægt 176.22
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske efter smeltning