Få mere at vide
7-Methoxy-2-naphthol, TRC
Artikelnummer. 30476577
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30476577 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30476577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM262895250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-2-naphthol
CAS 5060-82-2
Molekylær formel C11H10O2
Mængde 250 mg
Synonym 2-Hydroxy-7-methoxynaphthalene, 3-Methoxy-6-naphthol, 7-Methoxy-2-naphthalenol, 7-Methoxy-2-naphthol, 7-Methoxy-β-naphthol
InChI formel InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-2-4-10(12)6-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
SMIL COc1ccc2ccc(O)cc2c1
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.0681