Få mere at vide
7-Methoxy-2-naphthol, 97%
Artikelnummer. 10689389 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10689389 25 g Glass bottle 25g
10106197 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10689389 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428870250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5060-82-2 | C11H10O2 | 174.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5060-82-2
Molekylær formel C11H10O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00075494
InChI nøgle UNFNRIIETORURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-2-naphthol, 2-naphthalenol, 7-methoxy, 7-methoxy-2-naphthalenol, pubchem16354, 7-methoxy-beta-naphthol, acmc-1bnbv, 7-methoxy-naphthalen-2-ol, 7-methyloxy-2-naphthalenol, 2-hydroxy-7-methoxynaphthalene
PubChem CID 853173
IUPAC navn 7-methoxynaphthalen-2-ol
SMIL COC1=CC=C2C=CC(O)=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-2-naphthol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 116.0°C to 119.0°C
Farve White to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Methoxy-2-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.