missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzodioxin-5-yl Triflate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzodioxin-5-yl Triflate |
| CAS | 532394-17-5 |
| Molekylær formel | C12H11F3O7S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Trifluoromethanesulfonic Acid 7-Methoxy-2,2-Dimethyl-4-Oxo-4H-1,3-Benzodioxin-5-Yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F3O7S/c1-11(2)20-7-4-6(19-3)5-8(9(7)10(16)21-11)22-23(17,18)12(13,14)15/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c2C(=O)OC(C)(C)Oc2c1 |
| IUPAC navn | (7-methoxy-2,2-dimethyl-4-oxo-1,3-benzodioxin-5-yl) trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.27 |
| Formel vægt | 356.0178 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?