Få mere at vide
7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin, TRC
Artikelnummer. 30469375
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30469375 1 g
1 options
Artikelnummer. 30469375 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2711001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 1810-74-8
Molekylær formel C13 H17 N O
Mængde 1 g
Synonym 1,2-Dihydro-7-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-7-methoxy-1,2-dihydroquinoline
InChI formel InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3
SMIL COc1ccc2C(=CC(C)(C)Nc2c1)C
IUPAC navn 7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1H-quinolin
Molekylvægt (g/mol) 203.28
Formel vægt 203.131