Få mere at vide
7-Methoxy-1-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30469409
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30469409 25 g
1 options
Artikelnummer. 30469409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26870025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-1-tetralone
CAS 6836-19-7
Molekylær formel C11 H12 O2
Mængde 25 g
Synonym 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-7-methoxy-, 3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaphthalene, 7-Methoxy-1-tetralone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Methoxy-α-tetralone, 7-Methoxytetralin-1-one, 7-Methoxytetralone, NSC 97611
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7H,2-4H2,1H3
SMIL COc1ccc2CCCC(=O)c2c1
IUPAC navn 7-methoxy-3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-en
Molekylvægt (g/mol) 176.21
Formel vægt 176.0837