Få mere at vide
7-Methoxy-1-tetralone, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368156
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368156 5 g 5g
11358156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15130.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6836-19-7
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.215
MDL nummer MFCD00001696
InChI nøgle GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
PubChem CID 81276
IUPAC navn 7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-1-tetralone
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Mængde 5 g
Beilstein 2208389
Formel vægt 176.22
Procent renhed 99%