Få mere at vide
7-Methoxy-1-tetralon, 97%
Artikelnummer. 10547644 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10547644 5 g Glasflaske 5g
10021324 1 g Glasflaske 1g
10234734 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10547644 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172430050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 6836-19-7 | C11H12O2 | 176,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6836-19-7
Molekylær formel C11H12O2
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00001696
InChI nøgle GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
PubChem CID 81276
IUPAC navn 7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-1-tetralone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 61 °C til 63 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 09, II, 889
Formel vægt 176.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Methoxy-1-tetralone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.