Få mere at vide
7-Methoxy-1-naphthalenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxy-1-naphthalenol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h2-7,12H,1H3 |
| Formel vægt | 174.0681 |