Få mere at vide
7-Methoxy-1-naphthaleneethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethylamine hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO.ClH/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12;/h2-6,9H,7-8,14H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 237.092 |