missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Methoxy-1-naphthaleneacetamide, TRC

Artikelnummer. 30480539
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30480539 250 mg -
30472062 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480539 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM264795250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 138113-07-2
Molekylær formel C13 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 215.25
Synonym Agomelatine Impurity B
IUPAC navn 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetamide
SMIL COc1ccc2cccc(CC(=O)N)c2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H13NO2/c1-16-11-6-5-9-3-2-4-10(7-13(14)15)12(9)8-11/h2-6,8H,7H2,1H3,(H2,14,15)
Formel vægt 215.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.