missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methoxy-1-naphthaleneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetamide |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c1-16-11-6-5-9-3-2-4-10(7-13(14)15)12(9)8-11/h2-6,8H,7H2,1H3,(H2,14,15) |
| Formel vægt | 215.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?