missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Methoxy-1-naphthaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Methoxy-1-naphthaldehyde |
| CAS | 158365-55-0 |
| Molekylær formel | C12 H10 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-Methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 71 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-14-11-6-5-9-3-2-4-10(8-13)12(9)7-11/h2-8H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2cccc(C=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 7-methoxynaphthalene-1-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.207 |
| Formel vægt | 186.068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?