missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Methoxy-1-[[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-6-(phenylmethoxy)isoquinoline, TRC

Artikelnummer. 30464991
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464991 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2648655MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Methoxy-1-((3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl)methyl)-6-(phenylmethoxy)isoquinoline
CAS 29973-94-2
Molekylær formel C32H29NO4
Mængde 5 mg
Synonym 6-(Benzyloxy)-1-[4-(benzyloxy)-3-methoxybenzyl]-7-methoxyisoquinoline, 1-(3'-Methoxy-4'-benzyloxybenzyl)-6-benzyloxy-7-methoxyisoquinoline
InChI formel InChI=1S/C32H29NO4/c1-34-30-18-25(13-14-29(30)36-21-23-9-5-3-6-10-23)17-28-27-20-31(35-2)32(19-26(27)15-16-33-28)37-22-24-11-7-4-8-12-24/h3-16,18-20H,17,21-22H2,1-2H3
SMIL COc1cc(Cc2nccc3cc(OCc4ccccc4)c(OC)cc23)ccc1OCc5ccccc5
IUPAC navn 7-methoxy-1-[(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)methyl]-6-phenylmethoxyisoquinoline
Molekylvægt (g/mol) 491.58
Formel vægt 491.2097
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.