Få mere at vide
7-Mercapto-4-methyl-2H-chromen-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Mercapto-4-methyl-2H-chromen-2-one |
| CAS | 137215-27-1 |
| Molekylær formel | C10H8O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-mercapto-4-methyl- (9CI, ACI), 7-Mercapto-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one (ACI), 7-Mercapto-4-methylbenzopyran-2-one, 7-Mercapto-4-methylcoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O2S/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3 |
| SMIL | CC1=CC(=O)Oc2cc(S)ccc12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-7-sulfanylchromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.23 |
| Formel vægt | 192.0245 |