missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Ketoabiraterone Acetate, TRC

Artikelnummer. 30134093
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134093 100 mg
30007845 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK170980100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2410075-48-6
Molekylær formel C26H31NO3
Molekylvægt (g/mol) 405.53
Synonym (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethyl-7-oxo-17-(pyridin-3-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl Acetate
IUPAC navn [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-7-oxo-17-(3-pyridyl)-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate
SMIL CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4c5cccnc5)[C@@H]3C(=O)C=C2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Ketoabiraterone Acetate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H31NO3/c1-16(28)30-19-8-10-25(2)18(13-19)14-23(29)24-21-7-6-20(17-5-4-12-27-15-17)26(21,3)11-9-22(24)25/h4-6,12,14-15,19,21-22,24H,7-11,13H2,1-3H3/t19-,21-,22-,24-,25-,26+/m0/s1
Formel vægt 405.2304
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.