Få mere at vide
7-Keto Dehydro Epiandrosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Keto Dehydroisoandrosterone (7-Keto DHEA) |
| CAS | 566-19-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H26 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 7-Ketoprasterone, Androst-5-ene-7,17-dione, 3-hydroxy-, (3β)-, Androst-5-ene-7,17-dione, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyandrost-5-ene-7,17-dione, 3β-Hydroxy-5-androstene-7,17-dione, 5-Androsten-3β-ol-7,17-dione, 7-Keto-DHEA, 7-Ketodehydroepiandrosterone, 7-Oxo-DHEA, 7-Oxodehydroepiandrosterone, 7-keto-DHEA |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)10-15(21)17-13-3-4-16(22)19(13,2)8-6-14(17)18/h10,12-14,17,20H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)C(=O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-7,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.41 |
| Vis mere |