Få mere at vide
7-Isopropyl-3-methylxanthine, Mikromol™
Beskrivelse
7-Isopropyl-3-methylxanthine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Isopropyl-3-methylxanthine |
| CAS | 190262-97-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Isopropyl-3-methylxanthine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3,7-Dihydro-3-methyl-7-(1-methylethyl)-1H-purine-2,6-dione, 7-Isopropyl-3-methylxanthine, NSC 515474 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N4O2/c1-5(2)13-4-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)3/h4-5H,1-3H3,(H,11,14,15) |
| SMIL | CC(C)n1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 3-methyl-7-propan-2-ylpurine-2,6-dione |
| Vis mere |