Få mere at vide
7-Isopropyl-3-methylxanthine, Mikromol™
Artikelnummer. 17952426
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17952426 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17952426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0875.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Isopropyl-3-methylxanthine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Isopropyl-3-methylxanthine
CAS 190262-97-6
Analyt- eller komponentnavne 7-Isopropyl-3-methylxanthine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,7-Dihydro-3-methyl-7-(1-methylethyl)-1H-purine-2,6-dione, 7-Isopropyl-3-methylxanthine, NSC 515474
InChI formel InChI=1S/C9H12N4O2/c1-5(2)13-4-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)3/h4-5H,1-3H3,(H,11,14,15)
SMIL CC(C)n1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12
IUPAC navn 3-methyl-7-propan-2-ylpurine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 208.217
Mængde 25 mg
Formel vægt 208.096 g/mol