Få mere at vide
7-iod-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738815
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738815 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10112784 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738815 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00911DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 264617-03-0
Molekylær formel C8H7IO
Molekylvægt (g/mol) 246.047
MDL nummer MFCD11109311
InChI nøgle IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
PubChem CID 33589431
IUPAC navn 7-iod-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMIL C1COC2=C1C=CC=C2I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Iodo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 246.04
Procent renhed 97%