Få mere at vide
7-Hydroxyquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxyquinoline |
| CAS | 580-20-1 |
| Molekylær formel | C9 H7 N O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 7-Hydroxyquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-8-4-3-7-2-1-5-10-9(7)6-8/h1-6,11H |
| SMIL | Oc1ccc2cccnc2c1 |
| IUPAC navn | quinolin-7-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.158 |
| Formel vægt | 145.053 |