Få mere at vide
7-Hydroxyquinoline, 99%
Artikelnummer. 10197750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10197750 1 g Glasflaske 1g
10437893 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418820010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 580-20-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 580-20-1
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00016730
InChI nøgle QUUFTOGCVYWGNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyquinoline, quinolin-7-ol, 7-quinolinol, unii-d2g6yuk7zj, 7-chinolinol, ccris 4332, d2g6yuk7zj, xcrppapdrubkrj-uhfffaoysa-n, quinolin-1-ium-7-olate, 7hydroxyquinoline
PubChem CID 11378
IUPAC navn 1H-quinolin-7-on
SMIL C1=CNC2=CC(=O)C=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyquinoline
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 239°C to 244°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 145.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxyquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.