Få mere at vide
7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one |
| CAS | 70500-72-0 |
| Molekylær formel | C9 H7 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-hydroxy-, 2,7-Dihydroxyquinoline, 7-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxycarbostyril |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMIL | Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC navn | 7-hydroxy-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0477 |