Få mere at vide
7-(Hydroxymethyl)-1,8-naphthyridin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(Hydroxymethyl)-1,8-naphthyridin-2(1H)-one |
| CAS | 1189541-54-5 |
| Molekylær formel | C9H8N2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c12-5-7-3-1-6-2-4-8(13)11-9(6)10-7/h1-4,12H,5H2,(H,10,11,13) |
| SMIL | OCc1ccc2C=CC(=O)Nc2n1 |
| IUPAC navn | 7-(hydroxymethyl)-1H-1,8-naphthyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vægt | 176.0586 |