Få mere at vide
7-Hydroxymemantine Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
7-Hydroxymemantine Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride |
| CAS | 356572-08-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H21 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11+,12-; |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.C[C@]12C[C@]3(C)C[C@@](N)(C1)C[C@@](O)(C2)C3 |
| Vis mere |