Få mere at vide
7-Hydroxyisoquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373946
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373946 250 mg 250mg
11363946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17067.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 7651-83-4 | Molekylformel: C9H7NO | Molekylvægt: 145,16 g/mol
7-hydroxyisoquinolin bruges til at studere dets fotofysiske adfærd i polymermatricer såsom polymethylmethacrylat, celluloseacetat, polyvinylalkohol og sulfoneret tetrafluorethylenbaseret fluoropolymer-copolymer. Det bruges også til at fremstille kinin. Derudover anvendes det som materiale til al optisk switching på grund af dets exciterede protonoverførselseffekt (ESPT).
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
7-hydroxyisoquinolin bruges til at studere dets fotofysiske adfærd i polymermatricer såsom polymethylmethacrylat, celluloseacetat, polyvinylalkohol og sulfoneret tetrafluorethylenbaseret fluoropolymer-copolymer. Det bruges også til at fremstille kinin. Derudover anvendes det som materiale til al optisk switching på grund af dets exciterede protonoverførselseffekt (ESPT).
Opløselighed
Opløselig i methanol og koncentreret svovlsyre.
Bemærk
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7651-83-4
Molekylær formel C9H7NO
Molekylvægt (g/mol) 145.16
MDL nummer MFCD00456131
InChI nøgle WCRKBMABEPCYII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyisoquinoline, 7-isoquinolinol, 7-hydroxy-isoquinoline, isoquinolin-7-ol, 7-hydroxy-2-azanaphthalene, pubchem6264, acmc-1bfxl, ksc380o3r, 7-hydroxyisoquinoline 250mg
PubChem CID 459767
IUPAC navn isoquinolin-7-ol
SMIL OC1=CC=C2C=CN=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyisoquinoline
Smeltepunkt 226 °C til 228 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 113224
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol og koncentreret svovlsyre.
Formel vægt 145.16
Procent renhed 97%