Få mere at vide
7-Hydroxyindole, 95%
Artikelnummer. 15783467 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15783467 250 mg 250mg
15773467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15783467 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462292500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2380-84-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2380-84-9
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
InChI nøgle ORVPXPKEZLTMNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyindole, 7-indolol, 7-hydroxy-1h-indole, indol-7-ol, 7-hydroxy-indole, pubchem7345, 7-hydroxylindole
PubChem CID 2737651
IUPAC navn 1H-indol-7-ol
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)O)NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyindole
Smeltepunkt 85.0°C to 87.0°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 133.15
Procent renhed 95%