Få mere at vide
7-Hydroxyheptanoic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxyheptanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 16889-73-9 |
| Molekylær formel | C7H13NaO3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h8H,1-6H2,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMIL | OCCCCCCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.17 |