Få mere at vide
7-Hydroxyflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428457 1 g 1g
11438457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18538.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6665-86-7 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6665-86-7
Molekylær formel C15H10O3
Molekylvægt (g/mol) 238.242
MDL nummer MFCD00006835
InChI nøgle MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyflavone, flavone, 7-hydroxy, 7-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy, unii-ze72458e4l, 7-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxyflavone, 11
PubChem CID 5281894
ChEBI CHEBI:2268
IUPAC navn 7-hydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyflavone
Smeltepunkt 245°C to 247°C
Mængde 1 g
Beilstein 194089
Formel vægt 238.25
Procent renhed 98%