Få mere at vide
7-Hydroxyflavanone, 99%
Artikelnummer. 11476396
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476396 1 g 1g
11496396 0.25 g 0.25g
11486396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24720.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6515-36-2 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6515-36-2
Molekylær formel C15H12O3
Molekylvægt (g/mol) 240.258
MDL nummer MFCD00017487
InChI nøgle SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
PubChem CID 1890
ChEBI CHEBI:34483
IUPAC navn 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
SMIL C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyflavanone
Smeltepunkt 187°C to 189°C
Mængde 1 g
Beilstein 87355
Formel vægt 240.25
Procent renhed 99%