Få mere at vide
7-Hydroxyflavanon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314452 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10314452 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10314452 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 364170010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxyflavanone
Navn note 98%
CAS 6515-36-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189°C to 197°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H12O3
MDL nummer MFCD00017487
Mængde 1 g
Beilstein 18, V,2, 189
Synonym 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
InChI nøgle SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3
IUPAC navn 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
Molekylvægt (g/mol) 240.26
PubChem CID 1890
ChEBI CHEBI:34483
Formel vægt 240.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxyflavanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.