Få mere at vide
7-Hydroxycoumarinyl-4-eddikesyre, 97%
Artikelnummer. 10704195 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704195 1 g Glasflaske 1g
10264824 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704195 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427900010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 6950-82-9 | C11H8O5 | 220,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6950-82-9
Molekylær formel C11H8O5
Molekylvægt (g/mol) 220.18
MDL nummer MFCD00037563
InChI nøgle BNHPMQBVNXMPDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-hydroxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, umbelliferone-4-acetic acid, 7-hydroxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, chembl12253, 2-7-hydroxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-hydroxy-4-coumarinylacetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-hydroxy-2-oxo, 7-hydroxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-hydroxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid
PubChem CID 5338490
IUPAC navn 2-(7-hydroxy-2-oxochromen-4-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1O)OC(=O)C=C2CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 209 °C til 210 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 220.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.