Få mere at vide
7-Hydroxycoumarin, 99%
Artikelnummer. 10646312 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10646312 25 g Plastflaske 25g
10316950 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646312 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    488.00 DKK
    409.65 DKK / 25g
    Spare 78.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-35-6
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00006878
InChI nøgle ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
SMIL OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxycoumarin
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 228 °C til 234 °C
Farve Beige-brun til hvid
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 18, V,1, 386
Merck Index 15, 10032
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/100 ml (100 c). Andre opløseligheder: frit opløselige i eddikesyre og fortyndede alkalier, frit opløselige i alkohol og kloroform, sparsomt opløselige i ether
IUPAC navn 7-hydroxychromen-2-on
Formel vægt 162.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krudt og agglomerat