Få mere at vide
7-hydroxycoumarin, 98%
Beskrivelse
7-Hydroxycoumarin bruges som en intracellulær pH-følsom fluorescerende indikator& blodhjernebarrieresonde. Det bruges som solcrememiddel og optisk blegemiddel til tekstiler. Det er også blevet brugt som forstærkningsmedium til farvelasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
7-Hydroxycoumarin bruges som en intracellulær pH-følsom fluorescerende indikator& blodhjernebarrieresonde. Det bruges som solcrememiddel og optisk blegemiddel til tekstiler. Det er også blevet brugt som forstærkningsmedium til farvelasere.
Opløselighed Opløseligt i vand
(let ved 20 C), °95 % ethanol (50 mg/ml), chloroform, acetone og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Hydroxycoumarin |
| Smeltepunkt | 228 °C til 232 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 127683 |
| Merck Index | 14,9847 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (let ved 20 °C), 95% ethanol (50 mg/ml), kloroform, acetone og methanol. |
| Formel vægt | 162.14 |
| Procent renhed | 98% |