Få mere at vide
7-hydroxycoumarin, 98%
Artikelnummer. 11386776
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386776 25 g 25g
11396776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04082.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162,14 g/mol
7-Hydroxycoumarin bruges som en intracellulær pH-følsom fluorescerende indikator& blodhjernebarrieresonde. Det bruges som solcrememiddel og optisk blegemiddel til tekstiler. Det er også blevet brugt som forstærkningsmedium til farvelasere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Hydroxycoumarin bruges som en intracellulær pH-følsom fluorescerende indikator& blodhjernebarrieresonde. Det bruges som solcrememiddel og optisk blegemiddel til tekstiler. Det er også blevet brugt som forstærkningsmedium til farvelasere.
Opløselighed Opløseligt i vand
(let ved 20 C), °95 % ethanol (50 mg/ml), chloroform, acetone og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-35-6
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.14
MDL nummer MFCD00006878
InChI nøgle ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
IUPAC navn 7-hydroxychromen-2-on
SMIL OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Hydroxycoumarin
Smeltepunkt 228 °C til 232 °C
Mængde 25 g
Beilstein 127683
Merck Index 14,9847
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (let ved 20 °C), 95% ethanol (50 mg/ml), kloroform, acetone og methanol.
Formel vægt 162.14
Procent renhed 98%