Få mere at vide
7-Hydroxycitronellal, TRC
Artikelnummer. 30400441
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30400441 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30400441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH983210250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydroxycitronellal
CAS 107-75-5
Molekylær formel C10 H20 O2
Mængde 250 mg
Synonym 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, (±)-Hydroxycitronellal, 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal, 7-Hydroxycitronellal, Citronellal hydrate, Citronellal, hydroxy-, Cyclalia, Cyclosia, Cyclosia base, Fixol, Hydroxycitronellal, Laurine, Lilyl aldehyde, Muguet synthetic, Muguettine principle, NSC 406740, Phixia
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
SMIL CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
IUPAC navn 7-hydroxy-3,7-dimethyloktan
Molekylvægt (g/mol) 172.26
Formel vægt 172.1463